Learn More
Gibco™ DPBS, calcium, magnésium
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4924946
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 000 mL
Osmolalité:
270 à 300 mOsm/kg
Conditionnement:
1 pièce
100mL
1L
Code produit. 15450594
Marque: Gibco™ 14040141
Edge
Le DPBS est une solution saline équilibrée utilisée pour une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs.
  • Solution saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs
  • Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs
  • Stocker de 2°C à 8°C
Modifié comme suit :
  • Avec : calcium, magnésium
  • Sans : rouge de phénol
Pour une utilisation diagnostique in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS)
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Lavage des cellules avant dissociation, transport des échantillons de cellules ou de tissus, dilution des cellules pour comptage et préparation des réactifs
pH 7,0 à 7,2
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 100 mL
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalité 270 à 300 mOsm/kg
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.