Learn More
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose, supplément de GlutaMAX™, HEPES
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. DMEM Gibco™, haute teneur en glucose, supplément GlutaMAX™, HEPES est utilisé dans les applications de traitement de cultures cellulaires.
71.00€ - 572.00€
Spécification
Classification | Aucun composant d’origine animale |
---|---|
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Stérilité | Stérilisation par filtration |
Sterilization Method | Sterile-filtered |
Requires: Supplémentation
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15235697
|
Gibco™
10564011 |
500 mL |
71.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11340872
|
Gibco™
10564037 |
5 L |
324.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11350872
|
Gibco™
10564045 |
10 L |
572.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel d’Eagle original
- Formulé à l’origine avec peu de glucose (1 g / l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Sterile-filtered | |
Sans pyruvate de sodium |
1 X | |
Stérilisation par filtration | |
Haute teneur en glucose, GlutaMAX, HEPES, Rouge de phénol | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois à compter de la date de fabrication
Lorsqu’il est utilisé comme dispositif médical, la loi fédérale impose que ce dispositif ne soit vendu que sur prescription d’un médecin. Les clients utilisant le DMEM de Gibco dans un procédé de fabrication, qui doivent se soumettre à la FDA, peuvent nous demander une lettre d’autorisation pour référencer leur Drug Master File (fichier maître des médicaments) de type II. Pour les applications de traitement de cultures cellulaires et tissulaires humaines ex vivo