Learn More
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose, supplément de GlutaMAX™, HEPES
Utilisée comme milieu de base pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. DMEM Gibco™, haute teneur en glucose, supplément GlutaMAX™, HEPES est utilisé dans les applications de traitement de cultures cellulaires.
Marque: Gibco™ 10564037
301.15 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Supplémentation
Description
- Contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original.
- Formulé à l’origine avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium.
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
- Les cellules cultivées avec succès dans du DMEM comprennent des fibroblastes primaires, des neurones, des cellules gliales, des HUVEC et des cellules musculaires lisses, ainsi que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage :2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière Condition d’expédition :température ambiante Durée de conservation :12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Fibroblastes primaires, neurones, cellules gliales, HUVEC et cellules musculaires lisses | |
1 X | |
DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco) | |
Stérilisation par filtration | |
Haute teneur en glucose, GlutaMAX, HEPES, Rouge de phénol | |
Production d’anticorps et de culture cellulaire, culture de cellules de mammifères | |
Gibco™, GlutaMAX™, SynerGy™ | |
Température ambiante |
HeLa, 293, Cos-7 et PC-12 | |
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Supplémentation en sérum standard | |
Sterile-filtered | |
Sans pyruvate de sodium | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
5 L |
Lorsqu’il est utilisé comme dispositif médical, la loi fédérale impose que ce dispositif ne soit vendu que sur prescription d’un médecin. Les clients utilisant le DMEM de Gibco dans un procédé de fabrication, qui doivent se soumettre à la FDA, peuvent nous demander une lettre d’autorisation pour référencer leur Drug Master File (fichier maître des médicaments) de type II. Pour les applications de traitement de cultures cellulaires et tissulaires humaines ex vivo