Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation géant en PTFE
Conçus pour être utilisés dans de grands récipients et flacons. Ces grands barreaux d’agitation magnétiques revêtus de PTFE sont autoclavables.
Marque: Fisherbrand™ 001.2108
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Conçu pour une utilisation dans de grands récipients et flacons
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
108mm | |
Cylindrique |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
27mm | |
1 de chaque |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Barreau d’agitation géant en PTFE > Dimensions (dia. x L) : 27 x 108 mm (dia. x L)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu