Learn More
Germanium, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), poudre, Thermo Scientific Chemicals
33.40€ - 650.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-56-4
Formule moléculaire Ge
Poids moléculaire (g/mol) 72.63
Numéro MDL MFCD00085310
Clé InChI GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
CID PubChem 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Nom IUPAC germanium
SMILES [Ge]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10299203
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
193110010
1 g Flacon en verre Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10256920
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
193110100
10 g Flacon en verre
191.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10723265
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
193110500
50 g Flacon en verre
650.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Identifiants chimiques
7440-56-4
72.63
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
6326954
germanium
Ge
MFCD00085310
element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
CHEBI:30441
[Ge]
Spécification
2830.0°C
937.0°C
7440-56-4
Poudre cristalline luisante
Ge
15, 4441
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in hcl and diluted alkali hydroxides
[Ge]
72.63
CHEBI:30441
99.999%
5.35
Germanium
99.999%
Noir à gris
99.999%
MFCD00085310
element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
germanium
6326954
72.59
Base de métaux à l’état de traces
5.3500g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Flammable solid.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-164-3
missing translation for 'rtecsNumber' : LY5200000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Germanium, powder
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.