Learn More
Germanium, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), poudre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 2830.0°C |
Nom chimique ou matériau | Germanium |
Point de fusion | 937.0°C |
Note relative au nom | 99.999% |
Couleur | Noir à gris |
Forme physique | Poudre cristalline luisante |
Quantité | 1 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
Merck Index | 15, 4441 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in hcl and diluted alkali hydroxides |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Germanium, powder
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.