Learn More
Buerkle™ Échantillonneur de sol GeoSampler
L’échantillonneur de sol Buerkle™ GeoSampler est destiné aux sols légers, aux prairies et aux pelouses.
Marque: Buerkle™ 5350-5006
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.34700kg
Description
- Échantillonneur de sol pour sols légers, prairies et pelouses
- Le cale-pied du modèle 5350-5006 facilite le travail
- Acier inox
Spécification
Échantillonneur de sol GeoSampler | |
Cale-pied | |
Non | |
1500 g | |
81 cm |
Acier inoxydable | |
En T | |
Sols légers, prairies et pelouses | |
20 mm |