Learn More
Buerkle™ Échantillonneur de sol GeoSampler
Code produit. p-8002197 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
56 cm
81 cm
Diamètre (métrique) du fond extérieur:
17 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11842303
Marque: Buerkle™ 53505003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’échantillonneur de sol Buerkle™ GeoSampler est destiné aux sols légers, aux prairies et aux pelouses.
  • Échantillonneur de sol pour sols légers, prairies et pelouses
  • Le cale-pied du modèle 5350-5006 facilite le travail
  • Acier inox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur de sol GeoSampler
Matériau Acier inoxydable
Graduée Non
À utiliser avec (application) Sols légers, prairies et pelouses
Poids (métrique) 550 g
Diamètre (métrique) du fond extérieur 17 mm
Longueur (métrique) 56 cm