Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
Marque: Brannan™ 44/450/0 + 49/503/0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spécification
0°C, 20°C, 45°C | |
Immersion totale | |
Glass | |
122°F | |
14°F | |
14°F to 122°F | |
± 1.0°C at 35°C | |
1.2 cm |
ISO 17025 UKAS | |
15 cm | |
Alcool rouge | |
50°C | |
-10°C | |
-10°C à +50°C | |
1°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration > Temperature Range: -10°C to +50°C, Subdivisions: Red Spirit, Total Immersion, Length: 15 cm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu