Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
Marque: Brannan™ 44/011/9 + 49/503/0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spécification
0°C, 70°C, 140°C | |
Immersion totale | |
Glass | |
302°F | |
-4°F | |
-4°F to +302°F | |
± 1.0°C at 35°C | |
1.2 cm |
ISO 17025 UKAS | |
30.5 cm | |
Alcool | |
150°C | |
-20°C | |
-20°C à +150°C | |
1°C, 2°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration > Temperature Range: -20°C to +150°C, Subdivisions: Spirit, Total Immersion, Length: 30.5 cm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu