Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure GC en silice fondue (non désactivée)
Contribue à maintenir un système de chromatographie haute performance
28.95€ - 265.00€
Spécification
Type | Tubulure en silice fondue non désactivée, 0,15mm de dia. ext. x 0,025mm de dia. int. x 10 m de longueur |
---|---|
À utiliser avec (application) | GC, LC et biotechnologie |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15258823
|
Trajan Scientific and Medical™
062461 |
0,25 mm | 0,15 mm | 10 m |
122.00€
10m |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15258833
|
Trajan Scientific and Medical™
062474 |
0,15 mm | 0,285 mm | 10 m |
122.00€
10m |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15208843
|
Trajan Scientific and Medical™
062481 |
0,53 mm | 0,68 mm | 10 m |
156.00€
10m |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15238823
|
Trajan Scientific and Medical™
062458 |
0,01 mm | 0,285 mm | 10 m |
122.00€
10m |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15278833
|
Trajan Scientific and Medical™
062476 |
0,22 mm | 0,363 mm | 25 m |
265.00€
25m |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12750740
|
Trajan Scientific and Medical™
062710 |
0,025 mm | 0,363 mm | 1 m |
28.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13184359
|
Trajan Scientific and Medical™
062711 |
0,05 mm | 0,363 mm | 1 m |
28.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12760740
|
Trajan Scientific and Medical™
062712 |
0,075 mm | 0,363 mm | 1 m |
28.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15288833
|
Trajan Scientific and Medical™
062478 |
0,32 mm | 0,43 mm | 10 m |
122.00€
10m |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15258843
|
Trajan Scientific and Medical™
062713 |
0,15 mm | 0,363 mm | 1 m |
28.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15268843
|
Trajan Scientific and Medical™
062714 |
0,1 mm | 0,363 mm | 1 m |
28.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15218823
|
Trajan Scientific and Medical™
062454 |
0,11 mm | 0,17 mm | 10 m |
122.00€
10m |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15278823
|
Trajan Scientific and Medical™
062463 |
0,05 mm | 0,22 mm | 10 m |
122.00€
10m |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15208833
|
Trajan Scientific and Medical™
0624685 |
0,1 mm | 0,2 mm | 10 m |
122.00€
10m |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15228823
|
Trajan Scientific and Medical™
062457 |
0,11 mm | 0,17 mm | 25 m |
265.00€
25m |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15228833
|
Trajan Scientific and Medical™
062470 |
0,1 mm | 0,363 mm | 25 m |
265.00€
25m |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15228843
|
Trajan Scientific and Medical™
062492 |
0,25 mm | 0,363 mm | 10 m |
122.00€
10m |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15238833
|
Trajan Scientific and Medical™
062472 |
0,15 mm | 0,22 mm | 10 m |
122.00€
10m |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15248823
|
Trajan Scientific and Medical™
062460 |
0,25 mm | 0,285 mm | 10 m |
122.00€
10m |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15248833
|
Trajan Scientific and Medical™
062473 |
0,15 mm | 0,22 mm | 25 m |
265.00€
25m |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15268823
|
Trajan Scientific and Medical™
0624625 |
0,04 mm | 0,14 mm | 10 m |
122.00€
10m |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15288823
|
Trajan Scientific and Medical™
0624635 |
0,05 mm | 0,15 mm | 10 m |
122.00€
10m |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15298823
|
Trajan Scientific and Medical™
0624655 |
0,06 mm | 0,22 mm | 10 m |
122.00€
10m |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15298833
|
Trajan Scientific and Medical™
062479 |
0,32 mm | 0,43 mm | 25 m |
265.00€
25m |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Tubulure en silice fondue de haute qualité
- Tubulure protégée par une résine polyimide haute température
- Utilisée dans un large éventail d’applications GC, LC et biotechnologiques
Spécification
Tubulure en silice fondue non désactivée, 0,15mm de dia. ext. x 0,025mm de dia. int. x 10 m de longueur | |
GC, LC et biotechnologie |