Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure GC en silice fondue (non désactivée)
Contribue à maintenir un système de chromatographie haute performance
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 0624625
Code produit. 15268823
  • 122.00€ / 10m
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tubulure en silice fondue de haute qualité
  • Tubulure protégée par une résine polyimide haute température
  • Utilisée dans un large éventail d’applications GC, LC et biotechnologiques
Spécification
Spécification
Tubulure en silice fondue non désactivée, 0,15mm de dia. ext. x 0,025mm de dia. int. x 10 m de longueur
0,04 mm
10 m
GC, LC et biotechnologie
0,14 mm