Learn More
SGE™ Colonnes capillaires GC : Cyanopropyle polysilphénylène siloxane
Gamme de colonnes offrant un haut niveau de robustesse, de reproductibilité et de performance
Marque:  SGE™ 054607
Code produit. 10451201
  • 1385.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Gamme de colonnes offrant un haut niveau de robustesse, de reproductibilité et de performance
  • Faible purge ; forte inertie pour les analyses les plus exigeantes
  • Haute tolérance aux échantillons et conditions défavorables
  • Fabriquées selon des spécifications précises garantissant la reproductibilité de colonne à colonne
  • forte BPX-70 (70 % cyanopropyl polysilphénylène-siloxane)—colonne MS-premium de purge faible avec une polarité conçue pour l’analyse des esters méthyliques d’acide gras (FAME)
Spécification
Spécification
260°C
70 % cyanopropyl polysilphénylène siloxane
0,25 μm
0,25 μm
BPX70
0,32 mm
GC-MS, Analyse des isomères cis/trans
50°C à 250°C
50 m
Polaire