Learn More
SGE™ Colonnes capillaires GC : Cyanopropyle polysilphénylène siloxane
Gamme de colonnes offrant un haut niveau de robustesse, de reproductibilité et de performance
Marque: SGE™ 054620
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Gamme de colonnes présentant des niveaux élevés de robustesse, de reproductibilité et de performance
- Faible purge ; forte inertie pour les analyses les plus exigeantes
- Haute tolérance aux échantillons et conditions défavorables
- Fabriquées selon des spécifications précises garantissant la reproductibilité de colonne à colonne
- forte BPX-70 (70 % cyanopropyl polysilphénylène-siloxane)—colonne MS-premium de purge faible avec une polarité conçue pour l’analyse des esters méthyliques d’acide gras (FAME)
Spécification
0,53 mm | |
260°C | |
0,5 μm | |
0,5 μm | |
BPX70 |
70 % cyanopropyl polysilphénylène siloxane | |
GC-MS, Analyse des isomères cis/trans | |
50°C à 250°C | |
30 m | |
Polaire |