Learn More
Syngene™ Système de documentation sur gel GBOX Chemi-XX9-F0.8
GBOX Chemi XX9 est un système polyvalent de documentation sur gel pour les transferts et gels.
Marque: Syngene™ GBOX-CHEMI-XX9-F08-E
Description
Système de caméra 9MP, 16bit avec objectif fixe f0.80 entraîné par moteur f0,80 avec système de rack d’échantillons entraîné par moteur. Roue porte-filtres 7 positions entraînée par moteur. Taille d’image maximale : 34,5 x 27,6 cm. Comprend les lumières blanches LED EPI et le câblage pour l’éclairage latéral (en option). Fourni avec le logiciel GeneSys et des copies illimitées de GeneTools. Aucun transilluminateur ou convertisseur de lumière blanc n’est fourni. PC requis (non inclus)
L’imagerie hautes performances a démontré obtenir une sensibilité comparable au film grâce à l’utilisation d’outils logiciels avancés pour optimiser l’imagerie de bandes peu visibles. Le G BOX Chemi XX9 offre de nombreuses applications d’imagerie, y compris les gels d’ADN / de protéines, la chimiluminescence, les gels sans coloration, les transferts par fluorescence multiplex colorés, les gels 2D et les applications in vivo (des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires). Il comprend une caméra 9 MP haute résolution, à refroidissement Peltier, pouvant produire des images de 16 bits (avec 65535 échelles de gris) La puce de caméra est considérée comme la plus avancée dans le domaine, avec un rendement quantique de 73 % à 425 nm (pic de 77 %). Le système est doté d’un objectif F0.8 avec iris et mise au point motorisés (avec retour) pour de courtes durées d’acquisition. La chambre noire extensible possède un mécanisme de levage motorisé unique permettant d’utiliser les fonctions de zoom, avec mise au point automatique, garantissant la résolution maximale des images du gel ou du transfert capturées. Le système est livré en version standard avec une roue porte-filtres à sept positions, une lumière blanche épiscopique et un bras à LED en option qui permet l’imagerie par fluorescence, pour l’imagerie rouge, verte, bleue et proche de l’infrarouge (des accessoires supplémentaires devront être achetés).
GeneSys est un logiciel piloté par des applications, conçu pour la capture d’images rapide d’échantillons biologiques. Il dispose d’une interface utilisateur simple basée sur des icônes, utilisable sur les plateformes Win10, 8 et 7. GeneSys permet à l’utilisateur d’éliminer toute conjecture en imagerie et de produire des images de qualité optimale de manière simple et rapide. Tous les fichiers générés ont une extension SGD unique, où seules les données brutes sont analysées pour la quantification des échantillons. Les fichiers peuvent également être enregistrés au format TIFF, JPEG, BMP. Les protocoles d’utilisation peuvent être enregistrés pour consulter les images capturées précédentes et répliquer facilement les images des gels suivantes. Toutes les images capturées peuvent être modifiées simplement avec des annotations, des outils d’édition et de réglage de netteté d’image avant d’être exportées vers GeneTools.
Le logiciel GeneTools permet à l’utilisateur de quantifier rapidement les échantillons et de passer des transferts aux données analysées en suivant quelques étapes rapides.
Les types d’échantillons d’analyse comprennent le poids moléculaire, le comptage des colonies, le transfert spot et la correspondance des bandes.
Tous les échantillons peuvent être quantifiés, y compris l’analyse multiplexée de la fluorescence des protéines jusqu’à 5 échantillons à la fois. Les fichiers de données brutes peuvent être rapidement quantifiés pour produire des données véritables pour les données de publication. Des rapports de grande qualité peuvent être exportés dans des fichiers Word et Excel pour un examen simple.
- Système de caméra avec système de racks d’échantillons à entraînement par moteur
- Objectif fixe F0.80
- Avec roue porte-filtres 7 positions, à entraînement par moteur
- Taille maximale de l’image : 34,5 x 27,6 cm
- Comprend des lumière blanches LED épiscopique et un câblage pour l’éclairage latéral (en option)
- Fourni avec le logiciel GeneSys et des copies illimitées de GeneTools
- Aucun transilluminateur ou convertisseur de lumière blanche n’est fourni
- PC requis
Spécification
Néant | |
230 V | |
7-position Filter Wheel | |
9 MP | |
GBOX-CHEMI-XX9-F08 | |
9MP, 16 bit | |
Gel Documentation | |
Système de documentation sur gel |
50 Hz | |
21.7 in. | |
38.9 in. | |
22.4 in. | |
F0.8 | |
Image de 34,5 x 27,6 cm | |
Syngene |