Learn More
Syngene™ Syngene™ GBOX Chemi-XX9, système de documentation sur gel
Imagerie hautes performances des gels et des transferts de chimiluminescence avec une très haute résolution.
Marque: Syngene™ GBOX-CHEMI-XX9-E
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système de documentation sur gel polyvalent pour les transferts et les gels.
- Prend en charge de nombreuses applications d’imagerie, y compris les gels d’ADN / de protéines, la chimiluminescence, les gels sans coloration, les transferts par fluorescence multiplex colorés, les gels 2D et les applications in vivo (des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires).
- Comprend une caméra 9 MP haute résolution, à refroidissement Peltier, pouvant produire des images de 16 bits (avec 65535 échelles de gris).
- La puce de caméra est considérée comme la plus avancée dans le domaine, avec un rendement quantique de 73 % à 425 nm (pic de 77 %).
- Le système est doté d’un objectif F0.95 avec iris et mise au point motorisés (avec retour) pour de courtes durées d’acquisition. La chambre noire extensible possède un mécanisme de levage motorisé unique permettant d’utiliser les fonctions de zoom, avec mise au point automatique, garantissant la résolution d’image maximale du gel ou du transfert.
- Livré en série avec une roue porte-filtres à sept positions, une source de lumière blanche épiscopique et un bras à LED en option qui permet l’imagerie par fluorescence, pour l’imagerie rouge, verte, bleue et proche infrarouge (des accessoires supplémentaires devront être achetés). La zone de visualisation maximale disponible est de 32,3 x 25,6cm.
- PC requis (non inclus).
GeneSys est un logiciel piloté par des applications, conçu pour la capture d’images rapide d’échantillons biologiques. Il dispose d’une interface utilisateur simple basée sur des icônes, utilisable sur les plateformes Win10, 8 et 7. GeneSys permet à l’utilisateur d’éliminer toute conjecture en imagerie et de produire des images de qualité optimale de manière simple et rapide. Tous les fichiers générés ont une extension SGD unique, où seules les données brutes sont analysées pour la quantification des échantillons. Les fichiers peuvent également être enregistrés au format TIFF, JPEG, BMP. Les protocoles d’utilisation peuvent être enregistrés pour consulter les images capturées précédentes et répliquer facilement les images des gels suivantes. Toutes les images capturées peuvent être modifiées de façon simple avec des annotations, des outils d’édition et de réglage de netteté d’image avant d’être exportées vers GeneTools.
Le logiciel GeneTools permet à l’utilisateur de quantifier rapidement les échantillons et de passer des transferts aux données analysées en suivant quelques étapes rapides.
Les types d’échantillons d’analyse comprennent le poids moléculaire, le comptage des colonies, le transfert spot et la correspondance des bandes.
Tous les échantillons peuvent être quantifiés, y compris l’analyse multiplexée de la fluorescence des protéines jusqu’à 5 échantillons à la fois. Les fichiers de données brutes peuvent être rapidement quantifiés pour produire des données véritables pour les données de publication. Des rapports de grande qualité peuvent être exportés dans des fichiers Word et Excel pour un examen simple.
Les logiciels GeneSys et GeneTools répondent aux spécifications de la norme CFR 21 Partie 11 et des environnements BPL.
Le système est livré avec une garantie de 3 ans (retour à l’usine), des licences illimitées du logiciel d’analyse GeneTools et des mises à jour logicielles gratuites deux fois par an.
QI/QO disponible sur demande.
gel, western, fluorescence, documentation, chimiluminescence, protéine
Spécification
Système de documentation sur gel | |
Néant | |
230 V | |
55 cm | |
38.9 in. | |
9 MP | |
99 cm | |
9 MP jusqu’à 27 MP | |
En option | |
57cm | |
1 de chaque | |
9 MP | |
Documentation sur gel, imagerie par transfert Western, imagerie par transfert Western par fluorescence, imagerie par chimiluminescence | |
Systèmes d’imagerie |
Système de documentation sur gel | |
50 Hz | |
21.7 in. | |
7-position Filter Wheel | |
20 x 20 cm ou 25 x 30 cm selon le transilluminateur sélectionné | |
22.4 in. | |
Windows 7/8/10 | |
GeneSys, GeneTools | |
Selon le transilluminateur | |
Gbox-Chemi-XX9 | |
Non (en option) | |
57 x 99 x 55 cm | |
Syngene |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Syngene™ Syngene™ GBOX Chemi-XX9, système de documentation sur gel > G:BOX Chemi XX9 Gel Documentation System; Resolution: 9 MP
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu