Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gay Lussac Pycnometers Unadjusted
Pycnometers acc. to Gay Lussac, unadjusted
Marque:  Lenz Laborglasintrumente™ 05630037
Code produit. 10662662
  • 63.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pycnomètres Gay Lussac conformes à la norme DIN ISO 3507 en plus de la norme
  • Non ajusté
  • Bouchon NS 10/19 avec capillaire
  • Dessus de bouchon rodé et poli
  • Impression de la capacité nominale en bas
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
1
100 cm³
Verre borosilicaté 3.3