Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Pycnomètres Gay-Lussac non ajustés
Code produit. p-7161795
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 cm³
50 cm³
100 cm³
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10788081
Marque: Lenz Laborglasintrumente™ 05630022
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pycnomètres conformes à Gay Lussac, non ajustés
  • Pycnomètres Gay Lussac conformes à la norme DIN ISO 3507 en plus de la norme
  • Non ajusté
  • Bouchon NS 10/19 avec capillaire
  • Dessus de bouchon rodé et poli
  • Impression de la capacité nominale en bas
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Quantité 1
Capacité (métrique) 25 cm³
Matériau Verre borosilicaté (3.3)