Learn More
GATA3 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1B11A8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | GATA3 |
---|---|
Clone | 1B11A8 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16838245
|
Proteintech
66400-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16828245
|
Proteintech
66400-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Trans-acting T-cell specific transcription factor GATA-3 is a member of GATA family of transcription factors that regulates development of multiple tissues. It is an important transcription factor in regulating human Th2 cell differentiation in vivo.Spécification
GATA3 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GATA binding factor 3, GATA binding protein 3, GATA3, HDR | |
Gata3 | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
1B11A8 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Human | |
P23771, P23772 | |
14462, 2625 | |
GATA3 Fusion Protein Ag0174 | |
Primary | |
-20°C | |
GATA3 |