Learn More
BD Matériel GasPak™
Utilisés avec les systèmes de production de gaz GasPak™ EZ. Le matériel BD™ GasPak™ est utilisé avec ces systèmes intégrés complets pour une production de gaz rapide, sans eau et sans catalyseur. Utilisables dans la production de milieu anaérobie, microaérophile ou enrichi en CO2.
Marque: BD 270303
Description
Les systèmes de production de gaz GasPak™ EZ sont des systèmes complets et intégrés qui produisent rapidement des atmosphères qui conviennent à l’isolement primaire et la culture de bactéries anaérobies, microaérophiles et capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz dans des récipients d’incubation à usages multiples.
Accessoires fournis :
- Bandelettes indicatrices de CO2
- Bandelettes indicatrices anaérobies à sec
- Porte-tubes
- Charges de rechange du catalyseur
- Cuve à réaction du catalyseur
Spécification
Charges de rechange du catalyseur | |
Produire des atmosphères adaptées à l’isolement primaire et à la culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles | |
10 Paquets |
15°C à 30°C | |
BD GasPak™ |
Sécurité et traitement
- X10 SACHETS OF CATALYST (JAR22003)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: aluminium oxide