Learn More
Thermo Scientific™ Sachet compact Oxoid™ CO2Gen™
Click to view available options
Quantité:
20/paquet
Description
Le sachet compact Oxoid CO2 est destiné à être utilisé dans une pochette en plastique compacte.
- Pas d’eau ou de catalyseur requis
- Aucun gaz d’hydrogène produit
- À utiliser avec une pochette en plastique Compact, nº de réf. AG0020C et un clip de fermeture AnaeroGen Compact, nº de réf. AN0005C
Spécification
Spécification
| Type | Sachet compact générateur de CO2 |
| Format | Sachet de génération de gaz compacts |
| Gamme de produits | Thermo Scientific Oxoid |
| Quantité | 20/paquet |