Learn More
Saint Gobain Life Sciences Sachets d’échantillonnage de gaz avec FEP
Chemware™ FEP Gas and Liquid Sampling Bags Septum are chemically resistant flexible sampling bags with septum fitting.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences D1075002
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 15747012
  • 73.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-10-2024
Description
Sachet de prélèvement en PTFE
• Température maximale 93°C
• Avec valve on/off ou septum
• PTFE FEP épaisseur 125μm résistant aux gaz corrosifs
• Sachet à valve nickel/laiton pour tube φ int. 6,4mm
• Sachet à septum silicone/polypropylène
• Sachet PTFE FEP avec valve on/off
Spécification
Spécification
Sachet d’échantillonnage du gaz avec FEP
0,5 L
Gas and Liquid Sampling
PTFE
5 mil
6 in.
6 in.
16.9 oz.
Clear
Vanne marche / arrêt FEP
0.127 mm
150 x 150mm
152 mm
152 mm