Learn More
Saint Gobain Life Sciences Sachets d’échantillonnage de gaz avec FEP
Chemware™ FEP Gas and Liquid Sampling Bags Septum are chemically resistant flexible sampling bags with septum fitting.
Marque: Saint Gobain Life Sciences D1075003
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Sachet de prélèvement en PTFE• Température maximale 93°C
• Avec valve on/off ou septum
• PTFE FEP épaisseur 125μm résistant aux gaz corrosifs
• Sachet à valve nickel/laiton pour tube φ int. 6,4mm
• Sachet à septum silicone/polypropylène
• Sachet PTFE FEP avec valve on/off
Spécification
Sachet d’échantillonnage du gaz avec FEP | |
4,7 L | |
Gas and Liquid Sampling | |
PTFE | |
5 mil | |
12 in. | |
12 in. |
1.2 gal. | |
Clear | |
Vanne marche / arrêt FEP | |
0.127 mm | |
300 x 300mm | |
304 mm | |
304 mm |