Learn More
asecos™ Armoire G-OD pour bouteilles de gaz
Stockage extérieur sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques
sur devis
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure 400 mm
Profondeur (métrique) intérieure 370 mm
Couleur Gris clair (RAL 7035)
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoire de bouteilles de gaz
Consulter d'autres spécifications
Alert:
Pour une utilisation en extérieur uniquement
Produits 15
Code produit Marque Modèle de porte Nbre de portes Configuration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle de porte Nbre de portes Configuration Prix Quantité et disponibilité  
15945746
Voir les accessoires Afficher les documents
asecos™
3070101532671
Ailette, À charnière droite, Sans fenêtre 1 1 rampe de roulement (tôle d’acier peinte) pour 2 bouteilles de gaz de 50 litres
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15536895
Voir les accessoires Afficher les documents
asecos™
30701015
Ailette, À charnière droite, Sans fenêtre 1 Équipement intérieur standard pour 2 bouteilles de gaz de 50 litres
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15935746
Voir les accessoires Afficher les documents
asecos™
3069201532673
Ailette, Sans fenêtre 2 1 rampe de roulement (tôle d’acier peinte) pour 5 bouteilles de gaz de 50 litres
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15526895
Voir les accessoires Afficher les documents
asecos™
30697015
Ailette, Sans fenêtre 2 Équipement intérieur standard pour 3 bouteilles de gaz de 50 litres
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15916026
Voir les accessoires Afficher les documents
asecos™
3075201532671
Fenêtre fixe 1 1 rampe de roulement (tôle d’acier peinte) pour 2 bouteilles de gaz de 50 litres
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15926026
Voir les accessoires Afficher les documents
asecos™
30752015
Fenêtre fixe 1 Équipement intérieur standard pour 2 bouteilles de gaz de 50 litres
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15976016
Voir les accessoires Afficher les documents
asecos™
3073201532672
Fenêtre fixe 2 1 rampe de roulement (tôle d’acier peinte) pour 3 bouteilles de gaz de 50 litres
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15946016
Voir les accessoires Afficher les documents
asecos™
3073001532673
Fenêtre fixe 2 1 rampe de roulement (tôle d’acier peinte) pour 5 bouteilles de gaz de 50 litres
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15986016
Voir les accessoires Afficher les documents
asecos™
30732015
Fenêtre fixe 2 Équipement intérieur standard pour 3 bouteilles de gaz de 50 litres
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15936026
Voir les accessoires Afficher les documents
asecos™
3075301532671
Ailette, Fenêtre à charnière, Fenêtre à charnière 1 1 rampe de roulement (tôle d’acier peinte) pour 2 bouteilles de gaz de 50 litres
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15946026
Voir les accessoires Afficher les documents
asecos™
30753015
Ailette, Fenêtre à charnière, Fenêtre à charnière 1 Équipement intérieur standard pour 2 bouteilles de gaz de 50 litres
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15996016
Voir les accessoires Afficher les documents
asecos™
3073501532672
Ailette, Fenêtre à charnière 2 1 rampe de roulement (tôle d’acier peinte) pour 3 bouteilles de gaz de 50 litres
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15956016
Voir les accessoires Afficher les documents
asecos™
3073101532673
Ailette, Fenêtre à charnière 2 1 rampe de roulement (tôle d’acier peinte) pour 5 bouteilles de gaz de 50 litres
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15906026
Voir les accessoires Afficher les documents
asecos™
30735015
Ailette, Fenêtre à charnière 2 Équipement intérieur standard pour 3 bouteilles de gaz de 50 litres
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15966016
Voir les accessoires Afficher les documents
asecos™
30731015
Ailette, Fenêtre à charnière 2 Équipement intérieur standard pour 5 bouteilles de gaz de 50 litres
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
  • Construction robuste et durable : surface structurée entièrement galvanisée et surface revêtue de poudre structurée et base en acier inox
  • Aucune utilisation non autorisée : levier de rotation verrouillable (portes également disponibles avec verrou cylindrique, compatible avec système de verrouillage)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : points d’intercommunication dans le plafond de l’armoire
  • Ventilation : ventilation efficace par les ouvertures situées sous les portes et au mur arrière
Spécification
Spécification
400 mm
Gris clair (RAL 7035)
Armoire de bouteilles de gaz
2149 mm
revêtement époxy lisse
370 mm
Tôle d'acier
Stockage externe sûr des gaz inflammables ou toxiques – jusqu'à 2 bouteilles de gaz de 50 litres
2070 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Armoire G-OD pour bouteilles de gaz