Learn More
asecos™ Armoire G-OD pour bouteilles de gaz
Stockage extérieur sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques
Marque:  asecos™ 3075301532671
Code produit. 15936026
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour une utilisation en extérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : surface structurée entièrement galvanisée et surface revêtue de poudre structurée et base en acier inox
  • Aucune utilisation non autorisée : levier de rotation verrouillable (portes également disponibles avec verrou cylindrique, compatible avec système de verrouillage)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : points d’intercommunication dans le plafond de l’armoire
  • Ventilation : ventilation efficace par les ouvertures situées sous les portes et au mur arrière
Spécification
Spécification
1 rampe de roulement (tôle d’acier peinte) pour 2 bouteilles de gaz de 50 litres
370 mm
400 x 706 x 2149 mm
Stockage externe sûr des gaz inflammables ou toxiques – jusqu'à 2 bouteilles de gaz de 50 litres
2070 mm
GOD.215.070.WDHWR
revêtement époxy lisse
706 mm
Gris clair (RAL 7035)
Armoire de bouteilles de gaz
400 mm
370 x 695 x 2070 mm
Ailette, Fenêtre à charnière, Fenêtre à charnière
2149 mm
Jusqu’à 2 bouteilles de gaz de 50 L
1
105,50 kg
695 mm
Tôle d'acier
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
asecos™ Armoire G-OD pour bouteilles de gaz > Description : Fenêtre à charnière, nombre de portes : 1, comprend : 1 x rampe de roulement (tôle d’acier peinte) pour bouteilles de gaz de 2 x 50 litres