Learn More
asecos™ Armoire G-OD pour bouteilles de gaz
Stockage extérieur sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques
Marque: asecos™ 30753015
Alert:
Pour une utilisation en extérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : surface structurée entièrement galvanisée et surface revêtue de poudre structurée et base en acier inox
- Aucune utilisation non autorisée : levier de rotation verrouillable (portes également disponibles avec verrou cylindrique, compatible avec système de verrouillage)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : points d’intercommunication dans le plafond de l’armoire
- Ventilation : ventilation efficace par les ouvertures situées sous les portes et au mur arrière
Spécification
Équipement intérieur standard pour 2 bouteilles de gaz de 50 litres | |
370 mm | |
400 x 706 x 2149 mm | |
Stockage externe sûr des gaz inflammables ou toxiques – jusqu'à 2 bouteilles de gaz de 50 litres | |
2070 mm | |
GOD.215.070.WDHWR | |
revêtement époxy lisse | |
706 mm | |
Gris clair (RAL 7035) | |
Armoire de bouteilles de gaz |
400 mm | |
370 x 695 x 2070 mm | |
Ailette, Fenêtre à charnière, Fenêtre à charnière | |
2149 mm | |
Jusqu’à 2 bouteilles de gaz de 50 L | |
1 | |
101,00 kg | |
695 mm | |
Tôle d'acier |