Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet de maintenance de stérilité à thermoscellage et irradié aux rayons gamma
Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
1210.00€ - 3045.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | COC, certificat d’irradiation |
Type de bouchon | Auto-scellage |
Couleur | Transparent |
Matériau | Polyoléfine |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17716889
![]() |
Keystone Cleanroom Products
3310ST |
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in) | 1/boîte | N/A | N/A | N/A | |||||
17890774
![]() |
Keystone Cleanroom Products
3312ST |
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in) | 1 Pack |
2340.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17726889
![]() |
Keystone Cleanroom Products
3315ST |
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in) | 1/boîte |
2300.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17746889
![]() |
Keystone Cleanroom Products
3320ST |
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in) | 1/boîte |
3045.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17880774
![]() |
Keystone Cleanroom Products
3322ST |
56 x 40,6 cm (16 x 22 in) | 1 Pack |
1605.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17756889
![]() |
Keystone Cleanroom Products
3330ST |
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in) | 1/boîte |
1675.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17808963
![]() |
Keystone Cleanroom Products
3334ST |
76,2 x 61 cm (24 x 30 in) | 1 Pack |
1920.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17766889
![]() |
Keystone Cleanroom Products
3335ST |
94 x 63,5 cm (25 x 37 in) | 1/boîte |
2380.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17736889
|
Keystone Cleanroom Products
3315ST5 |
5/boîte |
1210.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
Description
- La version auto-scellante pratique élimine le besoin de thermoscelleuse
- En polyoléfine de qualité médicale transparente, résistante, de 3 mm d’épaisseur
- Dispose d’une fente de démarrage pour faciliter l’ouverture du couvercle sans avoir besoin d’instruments de coupe pouvant endommager le contenu
- Irradiation aux rayons gamma
- Lot contrôlé
- Prêtes à l’emploi
- Conditionné dans des sachets pelables en Tyvek™ faciles à ouvrir
- Minimisez les risques de contamination
- Simplifie la conformité aux SOP
- Éliminez la nécessité d’essuyer les instruments d’écriture contaminés
Spécification
Non autoclavable | |
Auto-scellage | |
Polyoléfine |
COC, certificat d’irradiation | |
Transparent | |
76,2 μm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Keystone Cleanroom Products Sachet de maintenance de stérilité à thermoscellage et irradié aux rayons gamma