Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet de maintenance de stérilité à thermoscellage et irradié aux rayons gamma
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in)
56 x 40,6 cm (16 x 22 in)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in)
76,2 x 61 cm (24 x 30 in)
94 x 63,5 cm (25 x 37 in)
Comprend:
1/boîte
1 paquet
5/boîte
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Beskrivning
- La version auto-scellante pratique élimine le besoin de thermoscelleuse
- En polyoléfine de qualité médicale transparente, résistante, de 3 mm d’épaisseur
- Dispose d’une fente de démarrage pour faciliter l’ouverture du couvercle sans avoir besoin d’instruments de coupe pouvant endommager le contenu
- Irradiation aux rayons gamma
- Lot contrôlé
- Prêtes à l’emploi
- Conditionné dans des sachets pelables en Tyvek™ faciles à ouvrir
- Minimisez les risques de contamination
- Simplifie la conformité aux SOP
- Éliminez la nécessité d’essuyer les instruments d’écriture contaminés
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 9.75 L |
| Certifications/Conformité | COC, certificat d’irradiation |
| Type de bouchon | Self-adhesive |
| Couleur | Clear |
| Jetable | Single-use |
| Comprend | 1 paquet |
| Matériau | Polyoléfine |
| Stérilité | Sterile |
| Épaisseur (métrique) | 76,2 μm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering