Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated 2 mil Polyethylene Trash Bag
Simplify the removal of waste from your aseptic cleanroom without introducing external sources of microbial contamination, by using gamma irradiated trash liners.
437.00€ - 590.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Capacité (métrique) | 16,3 L |
Couleur | Transparent |
Matériau | PEBD |
Épaisseur (métrique) | 0,05 mm |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17796869
|
Keystone Cleanroom Products
S-2428CP-1 |
1/boîte |
590.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17706879
|
Keystone Cleanroom Products
S-2428CP-10 |
10 paquets |
535.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17726879
|
Keystone Cleanroom Products
S-2428CP-5 |
5 paquets |
560.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17716879
|
Keystone Cleanroom Products
S-2428CP-2 |
2 paquets |
437.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Packaged in an ISO6 cleanroom
- 2 mil clear polyethylene
- Each package includes a lot number for traceability
- Certificates of Conformance and Irradiation sent with shipment
- Packaged in Tyvek™/Mylar Chevron Peel Pouches
Spécification
Non autoclavable | |
Transparent | |
0,05 mm | |
71 x 61 cm (28 x 24 in) |
16,3 L | |
PEBD | |
2 mil |