Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated 2 mil Polyethylene Trash Bag
Simplify the removal of waste from your aseptic cleanroom without introducing external sources of microbial contamination, by using gamma irradiated trash liners.
Marque: Keystone Cleanroom Products S-2428CP-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conditionné dans une salle blanche ISO6
- 2 mm de PE transparent
- Chaque emballage comprend un numéro de lot pour la traçabilité
- Certificats de conformité et d’irradiation envoyés avec l’envoi
- Conditionné dans des sachets pelables en chevron en Tyvek™ / Mylar
Spécification
Non autoclavable | |
Transparent | |
PEBD | |
2 mil |
16,3 L | |
10 paquets | |
0,05 mm | |
71 x 61 cm (28 x 24 in) |