Learn More
asecos™ Pulvérisateur en tôle d’acier galvanisé
Vaporiser les surfaces à nettoyer avec parcimonie et de manière dosée
Marque:  asecos™ 23138
Code produit. 17876566
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • embout de pulvérisation en plastique avec buse réglable
  • pompe intégrée en plastique
  • avec autocollant de sécurité en plusieurs langues pour l'indication du contenu
Spécification
Spécification
0,5 gal.
Jaune
7.40 in.
13.58 in.
2.20 lb.
2 L
Acier
188.00 mm
345.00 mm
1 kg
Nom du produit
asecos™ Pulvérisateur en tôle d’acier galvanisé > Capacity: 2 L, Color: Yellow