Learn More
Labplas Sachets d’échantillonnage en polyéthylène transparent Twirl’EM™
Prélevez des échantillons solides, semi-solides ou liquides en laboratoire avec les sachets d’échantillonnage en polyéthylène transparent Twirl’EM™. Les sachets sont dotés d’un système de fermeture à fil métallique rond torsadé avec des languettes de sécurité pour garantir l’étanchéité.
Marque: Labplas EPL-4512-FS-1
Description
- Stérile
- Polyéthylène transparent
- Sans joints latéraux, ouverture dans la largeur
- Tirettes permettant d’ouvrir le sachet sans toucher les bords
- Système de fermeture à fil métallique rond torsadé avec languettes de sécurité
Spécification
800 ml | |
Polyéthylène | |
1 000/paquet |
Transparent | |
Stérile |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labplas Sachets d’échantillonnage en polyéthylène transparent Twirl’EM™ > Capacité : 800mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu