Learn More
Emma Safety Footwear Bottes Galus S3 Duo Bond
Click to view available options
Dimensions:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Des bottes de qualité.
- Même à l’âge de la high-tech, les synthétiques haute performance, parfois des matériaux de la nature, restent la meilleure solution. C’est pourquoi nous avons isolé le modèle Galus à l’aide d’une peau de mouton de qualité. Il n’y a pas de chaussures plus chaudes à porter dans les conditions les plus froides. Si la température augmente soudainement jusqu’à 300 degrés à l’extérieur, il est rassurant de savoir que la semelle extérieure en caoutchouc nitrile ne génèrera rien.
- Industries :
- Industrie chimique
- Construction et technologie
- Chaussures de sécurité
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (application) | Industrie chimique, construction et technologie |
| Matériau de revêtement | Peau de mouton |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 37 |
| Caractéristiques de la semelle | GripForce™ Duo |
| Matériau de la semelle | Caoutchouc en nitrile |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Afficher plus |