Learn More
Oxyde de gallium(III), 99,995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Pour dépôt sous vide
21.00€ - 269.34€
Identifiants chimiques
CAS | 12024-21-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Ga2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 187.44 |
Numéro MDL | MFCD00011020 |
Clé InChI | AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | digallium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11393398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036318.03 |
1 g | N/A | ||||||
11303408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036318.06 |
5 g |
65.43€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11313408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036318.14 |
25 g |
269.34€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
For vacuum deposition. In the production of catalysts. Used as part of the manufacturing of semiconductor devices. Has been shown to demonstrate catalytic properties and has also been used as an insulating barrier in tight junctions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12024-21-4 | |
187.44 | |
AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3] |
Ga2O3 | |
MFCD00011020 | |
digallium(3+) trioxidandiide |
Spécification
Gallium(III) oxide | |
12024-21-4 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011020 | |
Insoluble in water. Soluble in most acids. | |
[O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3] | |
187.44 | |
99.995% | |
1.92 |
1900°C | |
Grumeau fritté | |
Ga2O3 | |
14,4346 | |
AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N | |
digallium(3+) trioxidandiide | |
187.44 | |
Odorless | |
6.44 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-691-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante