Learn More
Nitrate de gallium(III) hydraté, 99,9998 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
Nitrate de gallium (III) hydraté, 99,9998 %, (à base de métaux traces), ACROS Organics, Quantité :100 g, emballage :Flacon en verre, CAS :69365-72-6, Blanc, Qualité :À base en métaux à l’état de traces, point de fusion :110,0°C, formule moléculaire :GaN3O9.xH2O, poids moléculaire :255,74, pourcentage de pureté :99,9998%
42.41€ - 784.64€
Identifiants chimiques
CAS | 69365-72-6 |
---|---|
Formule moléculaire | GaN3O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 255.74 |
Numéro MDL | MFCD00149723 |
Clé InChI | CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basisAfficher plus |
CID PubChem | 11550823 |
SMILES | [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10062700
|
Thermo Scientific Acros
212440010 |
1 g | Flacon en verre |
42.41€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10296500
|
Thermo Scientific Acros
212440050 |
5 g | Flacon en verre |
107.54€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10319143
|
Thermo Scientific Acros
212440250 |
25 g | Flacon en verre |
372.09€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10379183
|
Thermo Scientific Acros
212441000 |
100 g | Flacon en verre |
784.64€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
69365-72-6 | |
255.74 | |
CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N | |
11550823 |
GaN3O9 | |
MFCD00149723 | |
gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basisAfficher plus | |
[Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Gallium(III) nitrate hydrate | |
69365-72-6 | |
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux | |
GaN3O9 | |
MFCD00149723 | |
gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basis | |
CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N | |
gallium ; trinitrate ; hydrate | |
11550823 | |
99.9998% |
110.0°C | |
Blanc | |
99.9998% | |
Ga(NO3)3·xH2O | |
14, 4350 | |
Solubility in water: soluble | |
[Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
255.74 | |
255.74 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Gallium(III) nitrate hydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.