Learn More
Nitrate de gallium(III) hydraté, 99,9998 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10379183 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
Code produit. 10379183
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Nitrate de gallium (III) hydraté, 99,9998 %, (à base de métaux traces), ACROS Organics, Quantité :100 g, emballage :Flacon en verre, CAS :69365-72-6, Blanc, Qualité :À base en métaux à l’état de traces, point de fusion :110,0°C, formule moléculaire :GaN3O9.xH2O, poids moléculaire :255,74, pourcentage de pureté :99,9998%
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69365-72-6
Formule moléculaire GaN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 255.74
Numéro MDL MFCD00149723
Clé InChI CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basis
CID PubChem 11550823
SMILES [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium(III) nitrate hydrate
Point de fusion 110.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9998%
Formule linéaire Ga(NO3)3·xH2O
Merck Index 14, 4350
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Nom IUPAC gallium ; trinitrate ; hydrate
Poids de la formule 255.74
Pourcentage de pureté 99.9998%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Gallium(III) nitrate hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.