Learn More
Iodure de gallium(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Gallium(III) iodide is widely used as lewis acid, a precursor of organogallium reagents. It can also be involved in detection of solar neutrinos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 345°C (sublimation) |
Nom chimique ou matériau | Gallium(III) iodide |
Point de fusion | 212°C |
Couleur | Jaune à vert |
Forme physique | Poudre ultra sèche |
Quantité | 1 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.999% (Metal basis) |
Informations sur la solubilité | Soluble in aromatic solvents. |
Poids de la formule | 450.43 |
Sensibilité | Light and moisture sensitive |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z30K024 | Certificat d’analyse | 31/12/2024 | 035699.03,035699.14,035699.06 |
Q16E060 | Certificat d’analyse | 25/11/2024 | 035699.03,035699.14,035699.06 |
P06K045 | Certificat d’analyse | 13/03/2024 | 035699.03,035699.14,035699.06 |
M30K036 | Certificat d’analyse | 05/02/2024 | 035699.03,035699.14,035699.06 |
Z06J028 | Certificat d’analyse | 01/01/2024 | 035699.03,035699.14,035699.06 |