Learn More
Iodure de gallium(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11388527
Iodure de gallium(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388527
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11388527
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035699.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Gallium(III) iodide is widely used as lewis acid, a precursor of organogallium reagents. It can also be involved in detection of solar neutrinos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13450-91-4
Formule moléculaire GaI3
Poids moléculaire (g/mol) 450.436
Numéro MDL MFCD00016107
Clé InChI DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
CID PubChem 83478
Nom IUPAC triiodogallane
SMILES [Ga](I)(I)I
Spécification
Point d’ébullition 345°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Gallium(III) iodide
Point de fusion 212°C
Couleur Jaune à vert
Forme physique Poudre ultra sèche
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in aromatic solvents.
Poids de la formule 450.43
Sensibilité Light and moisture sensitive
Aspect Yellow-green powder
Densité 4.15
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ30K024 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/12/2024 Catalog Number035699.03,035699.14,035699.06
Numéro de lotQ16E060 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/11/2024 Catalog Number035699.03,035699.14,035699.06
Numéro de lotP06K045 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2024 Catalog Number035699.03,035699.14,035699.06
Numéro de lotM30K036 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2024 Catalog Number035699.03,035699.14,035699.06
Numéro de lotZ06J028 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/01/2024 Catalog Number035699.03,035699.14,035699.06
Nom du produit
Iodure de gallium(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >