Learn More
Gallium, 99,9999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
28.40€ - 274.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-55-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Ga |
Poids moléculaire (g/mol) | 69.72 |
Numéro MDL | MFCD00134045 |
Clé InChI | GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom |
CID PubChem | 5360835 |
ChEBI | CHEBI:49631 |
Nom IUPAC | gallium |
SMILES | [Ga] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10328670
|
Thermo Scientific Acros
193070010 |
1 g | Flacon en plastique |
28.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10246920
|
Thermo Scientific Acros
193070050 |
5 g | Flacon en plastique |
81.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11924081
|
Thermo Scientific Acros
193070250 |
25 g | Flacon en plastique |
274.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
7440-55-3 | |
69.72 | |
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N | |
5360835 | |
gallium |
Ga | |
MFCD00134045 | |
gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom | |
CHEBI:49631 | |
[Ga] |
Spécification
Gallium | |
7440-55-3 | |
2400.0°C | |
99.9999% | |
Ga | |
gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom | |
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N | |
gallium | |
5360835 | |
69.72 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Gris | |
29.7°C | |
5.9000g/mL | |
Ga | |
MFCD00134045 | |
Solubility in water: insoluble. | |
[Ga] | |
69.72 | |
CHEBI:49631 | |
99.9999% | |
Solide et/ou liquide |
Sécurité et traitement
Avertissement
Recommended Storage : 4°C
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Gallium
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.