Learn More
Gallium, 99,99 % (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10552744
Gallium, 99,99 % (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10552744
50 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10552744
Marque: Thermo Scientific Acros 317990500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-55-3
Formule moléculaire Ga
Poids moléculaire (g/mol) 69.72
Numéro MDL MFCD00134045
Clé InChI GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atomAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5360835
ChEBI CHEBI:49631
Nom IUPAC gallium
SMILES [Ga]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium
Couleur Gris
Point de fusion 29.7°C
Point d’ébullition 2400.0°C
Densité 5.9000g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire Ga
Quantité 50 g
Merck Index 15, 4376
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 69.72
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en plastique
Forme Solide et/ou liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467004 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/10/2024 Catalog Number317990100,317990500
Numéro de lotA0465656 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/08/2024 Catalog Number317990100,317990500
Numéro de lotA0460979 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/05/2024 Catalog Number317990100,317990500
Numéro de lotA0457896 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/11/2023 Catalog Number317990100,317990500
Numéro de lotA0451190 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number317990100,317990500
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gallium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Gallium, 99,99 % (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals >