Learn More
Oxyde de gadolinium(III), 99,9 % (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
35.90€ - 193.00€
Chemische Identifikatoren
CAS | 12064-62-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Gd2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 362.50 |
Numéro MDL | MFCD00011026 |
Clé InChI | CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide |
CID PubChem | 159427 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3] |
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10067542
|
Thermo Scientific Acros
315510100 |
10 g | Flacon en verre |
35.90€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10195900
|
Thermo Scientific Acros
315510250 |
25 g | Flacon en verre |
68.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10127763
|
Thermo Scientific Acros
315511000 |
100 g | Flacon en verre |
193.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesChemische Identifikatoren
12064-62-9 | |
362.50 | |
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N | |
159427 |
Gd2O3 | |
MFCD00011026 | |
gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide | |
[O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3] |
Spezifikation
Gadolinium(III) oxide | |
12064-62-9 | |
Poudre | |
Gd2O3 | |
MFCD00011026 | |
gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide | |
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N | |
gadolinium(+)3+) ; oxygène(2-) | |
159427 | |
99.9% |
1900.0°C | |
Blanc | |
99.90% | |
Gd2O3 | |
10, 4200 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acids | |
[O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3] | |
362.50 | |
362.5 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-060-9
RUO – Research Use Only