Learn More
Oxyde de gadolinium(III), 99,9 % (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10127763
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12064-62-9
Formule moléculaire Gd2O3
Poids moléculaire (g/mol) 362.50
Numéro MDL MFCD00011026
Clé InChI CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
CID PubChem 159427
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) oxide
Point de fusion 1900.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule linéaire Gd2O3
Merck Index 10, 4200
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acids
Nom IUPAC gadolinium(+)3+) ; oxygène(2-)
Poids de la formule 362.5
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces