Learn More
Nitrate de gadolinium(III) hexahydraté, 99,9 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
79.40€ - 243.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19598-90-4 |
---|---|
Formule moléculaire | GdN3O9·6H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 451.4 |
Numéro MDL | MFCD00149728 |
Clé InChI | XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | gadolinium iii nitrate hexahydrate, gadolinium nitrate hexahydrate, gadolinium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, gadolinium 3+ salt, hexahydrate, gadoliniumnitratehexahydrate, gd.3no3.6h2o, gadolinium 3+ trinitrate hexahydrate, gadolinium nitrate, hexahydrate,, nitric acid,gadolinium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium iii nitrate hexahydrate trace metals basis |
CID PubChem | 209258 |
Nom IUPAC | gadolinium(3+);trinitrate;hexahydrate |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Gd+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10237330
|
Thermo Scientific Acros
316760250 |
25 g | Flacon en verre |
79.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10687504
|
Thermo Scientific Acros
316761000 |
100 g | Flacon en verre |
243.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
19598-90-4 | |
451.4 | |
XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N | |
209258 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Gd+3] |
GdN3O9·6H2O | |
MFCD00149728 | |
gadolinium iii nitrate hexahydrate, gadolinium nitrate hexahydrate, gadolinium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, gadolinium 3+ salt, hexahydrate, gadoliniumnitratehexahydrate, gd.3no3.6h2o, gadolinium 3+ trinitrate hexahydrate, gadolinium nitrate, hexahydrate,, nitric acid,gadolinium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium iii nitrate hexahydrate trace metals basis | |
gadolinium(3+);trinitrate;hexahydrate |
Spécification
Gadolinium(III) nitrate hexahydrate | |
19598-90-4 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
GdN3O9·6H2O | |
MFCD00149728 | |
Solubility in water: soluble | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Gd+3] | |
451.4 | |
451.4 | |
Base de métaux à l’état de traces |
91°C | |
Blanc | |
99.90% | |
Gd(NO3)3·6H2O | |
gadolinium iii nitrate hexahydrate, gadolinium nitrate hexahydrate, gadolinium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, gadolinium 3+ salt, hexahydrate, gadoliniumnitratehexahydrate, gd.3no3.6h2o, gadolinium 3+ trinitrate hexahydrate, gadolinium nitrate, hexahydrate,, nitric acid,gadolinium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium iii nitrate hexahydrate trace metals basis | |
XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N | |
gadolinium(3+);trinitrate;hexahydrate | |
209258 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
RUO – Research Use Only