Learn More
Nitrate de gadolinium(III) hexahydraté, 99,9 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10237330
Nitrate de gadolinium(III) hexahydraté, 99,9 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10237330
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10237330
Marque: Thermo Scientific Acros 316760250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19598-90-4
Formule moléculaire GdN3O9·6H2O
Poids moléculaire (g/mol) 451.4
Numéro MDL MFCD00149728
Clé InChI XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gadolinium iii nitrate hexahydrate, gadolinium nitrate hexahydrate, gadolinium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, gadolinium 3+ salt, hexahydrate, gadoliniumnitratehexahydrate, gd.3no3.6h2o, gadolinium 3+ trinitrate hexahydrate, gadolinium nitrate, hexahydrate,, nitric acid,gadolinium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium iii nitrate hexahydrate trace metals basis
CID PubChem 209258
Nom IUPAC gadolinium(3+);trinitrate;hexahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Gd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
Point de fusion 91°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule linéaire Gd(NO3)3·6H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 451.4
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467871 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2024 Catalog Number316761000,316760250
Numéro de lotA0464718 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2024 Catalog Number316761000,316760250
Numéro de lotA0461748 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2024 Catalog Number316761000,316760250
Numéro de lotA0456669 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/10/2023 Catalog Number316761000,316760250
Numéro de lotA0427012 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number316761000,316760250
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Nom du produit
Nitrate de gadolinium(III) hexahydraté, 99,9 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals >