Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate G418, pour biochimie
G418 sulfate, geneticin, CAS # 108321-42-2, is an antibiotic closely related to Gentamicin B, the common aminoglycoside antibiotic.
185.00€ - 429.00€
Identifiants chimiques
CAS | 108321-42-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H44N4O18S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 692.70 |
Numéro MDL | MFCD00058314 |
Clé InChI | UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N |
CID PubChem | 134129582 |
SMILES | OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10143871
|
Thermo Scientific Chemicals
329400010 |
1 g | Flacon en verre |
185.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10165633
|
Thermo Scientific Chemicals
329400050 |
5 g | Flacon en verre |
429.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le sulfate G418 (généticine) est un antibiotique aminoglycosidique isolé de Microponospora rhodorangea
• G418 est un bactériostatique qui empêche la formation de polypeptides en inhibant l’étape d’élongation de la synthèse des polypeptides
Applications
• Le sulfate G418 peut être utilisé pour la sélection de cellules génétiquement modifiées dans les eucaryotes et les procaryotes
• Qualité laboratoire pour des applications telles que la biochimie
Identifiants chimiques
108321-42-2 | |
692.70 | |
UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N | |
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O |
C20H44N4O18S2 | |
MFCD00058314 | |
134129582 |
Spécification
G418 sulfate | |
Poudre | |
Authentique | |
MFCD00058314 | |
UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N | |
(2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyéthyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-méthyl-4-(méthylamino)oxane-3,5-diol ; acide sulfurique | |
134129582 | |
Biochimie | |
Blanc |
G418 Sulfate | |
108321-42-2 | |
C20H44N4O18S2 | |
Solubility in water: soluble. | |
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O | |
692.70 | |
692.7 | |
10% max. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Susceptible de nuire à la fertilité.Peut nuire au fœtus
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear eye protection/face protection.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
- G418 sulfate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only