Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate G418, pour biochimie
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le sulfate G418 (généticine) est un antibiotique aminoglycosidique isolé de Microponospora rhodorangea
• G418 est un bactériostatique qui empêche la formation de polypeptides en inhibant l’étape d’élongation de la synthèse des polypeptides
Applications
• Le sulfate G418 peut être utilisé pour la sélection de cellules génétiquement modifiées dans les eucaryotes et les procaryotes
• Qualité laboratoire pour des applications telles que la biochimie
Spécification
Nom chimique ou matériau | G418 sulfate |
Type | G418 Sulfate |
Forme physique | Poudre |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
Nom IUPAC | (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyéthyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-méthyl-4-(méthylamino)oxane-3,5-diol ; acide sulfurique |
Poids de la formule | 692.7 |
Qualité | Biochimie |
Eau | 10% max. |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- G418 sulfate
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only