Learn More
MP Biomedicals™ Sulfate G418
Antibiotique de sélection couramment utilisé dans le transfert de gènes et d’autres expériences de génétique moléculaire
104.00€ - 755.00€
Spécification
CAS | 108321-42-2 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Forme | Poudre |
Type de produit | Sulfate de généticine (G418) |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17670877
|
MP Biomedicals™
0215878283 |
250 mg |
104.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449951
|
MP Biomedicals™
0215878291 |
1 g |
323.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17887496
|
MP Biomedicals™
0215878294 |
5 g |
755.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Sert diverses fins de culture cellulaire, notamment la sélection, l’élimination du mycoplasme et de la contamination microbienne, ainsi que la prévention
Tous les antibiotiques sont destinés à la recherche uniquement. Ils ne sont pas destinés à une utilisation thérapeutique chez les humains ou les animaux.
Spécification
108321-42-2 | |
Poudre | |
Non stérile |
Blanc | |
Sulfate de généticine (G418) | |
Qualité pour culture cellulaire |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Geneticin Disulphate Salt, cell culture grade
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Geneticin DisulphateSalt
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.