Learn More
MP Biomedicals™ Sulfate G418
Antibiotique de sélection couramment utilisé dans le transfert de gènes et d’autres expériences de génétique moléculaire
Marque: MP Biomedicals™ 0215878283
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le disulfate G418 bloque la synthèse des polypeptides dans les cellules procaryotes et eucaryotes et est utile pour la sélection de cellules eucaryotes génétiquement modifiées dans les cultures.
- Il s’agit d’un agent de sélection efficace utilisé pour tuer les cellules procaryotes et eucaryotes.
- Il est également utilisé pour la sélection et le maintien des cellules procaryotes et eucaryotes transfectées avec une construction de promoteur iNOS et le gène de résistance à la néomycine.
Spécification
108321-42-2 | |
2 à 8 °C | |
Sulfate de généticine (G418) | |
Qualité pour culture cellulaire |
Blanc | |
Poudre | |
Non stérile | |
250 mg |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Geneticin Disulphate Salt, cell culture grade
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Geneticin DisulphateSalt
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.