Learn More
Thermo Scientific Chemicals G3335
105.00€ - 173.87€
Identifiants chimiques
CAS | 36099-95-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H19N3O5 |
Synonyme | H-Trp-Glu-OH |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15496439
|
Thermo Scientific Chemicals
J64528.MF |
50 mg | N/A | ||||||
15486439
|
Thermo Scientific Chemicals
J64528.MC |
100 mg |
173.87€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible peroxisome proliferator-activated receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Un dipeptide à perméabilité cellulaire qui agit comme un antagoniste sélectif et réversible des récepteurs activés par un proliférateur de peroxysomes
Identifiants chimiques
36099-95-3 | |
C16H19N3O5 | |
H-Trp-Glu-OH |
Spécification
Blanc | |
Un dipeptide à perméabilité cellulaire qui agit comme un antagoniste sélectif et réversible des récepteurs activés par un proliférateur de peroxysomes | |
C16H19N3O5 | |
H-Trp-Glu-OH | |
Signal Transduction Reagent | |
PWIQCLSQVQBOQV-UHFFFAOYNA-N | |
2-[2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamido]pentanedioic acid |
2°C à 8°C | |
36099-95-3 | |
333,34g/mol | |
Light Sensitive | |
Solide | |
NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O | |
333.34 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Keep cold