Learn More
Thermo Scientific Chemicals G3335
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
Description
A cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible peroxisome proliferator-activated receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Un dipeptide à perméabilité cellulaire qui agit comme un antagoniste sélectif et réversible des récepteurs activés par un proliférateur de peroxysomes
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 mg |
| Description | Blanc |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Un dipeptide à perméabilité cellulaire qui agit comme un antagoniste sélectif et réversible des récepteurs activés par un proliférateur de peroxysomes |
| Poids de la formule | 333,34g/mol |
| Sensibilité | Sensible à la lumière |
| Type de produit | Réactif de transduction de signal |
| Forme | Solide |
| Clé InChI | PWIQCLSQVQBOQV-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O |
| Afficher plus |